α-Ciclodextrina
Proveedor: Apollo Scientific
BIM1014-100G BIM1014-250G
APOSBIM1014-100GEA 174 EUR
APOSBIM1014-100G APOSBIM1014-250G
α-Ciclodextrina
α-Ciclodextrina
Formula: C₃₆H₆₀O₃₀
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078207
Núm. CAS: 10016-20-3