N-Acetylneuraminic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Neu5Ac, (4S,5R,6R,7S,8R)-5-Acetamido-4,6,7,8,9-pentahydroxy-2-oxononanoic acid, NANA, Sialic acid, 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-nonulopyranosonic acid, Lactaminic acid
BIM1062-25G BIM1062-5G
APOSBIM1062-25GEA 174 EUR
APOSBIM1062-25G APOSBIM1062-5G
N-Acetylneuraminic acid 98%
N-Acetylneuraminic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₉
MW: 309.27 g/mol
Pto. de fusión: 184…186 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006620
Núm. CAS: 131-48-6