Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
BIM1063-5G BIM1063-25G BIM1063-100G
APOSBIM1063-5GEA 36.4 EUR
APOSBIM1063-5G APOSBIM1063-25G APOSBIM1063-100G
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formula: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00149414
Núm. CAS: 41468-25-1