N-Acetyl-D-galactosamine ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, D-N-Acetylgalactosamine, 2-Acetamino-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose, GalNAc, N-Acetylchondrosamine
BIM1065-1G BIM1065-5G
APOSBIM1065-1GEA 79.9 EUR
APOSBIM1065-1G APOSBIM1065-5G
N-Acetyl-D-galactosamine ≥98%
N-Acetyl-D-galactosamine
Formula: C₈H₁₅NO₆
MW: 221,21 g/mol
Pto. de fusión: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065372
Núm. CAS: 1811-31-0
EINECS: 217-321-9