4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIM1088-100MG BIM1088-1G BIM1088-250MG
APOSBIM1088-100MGEA 31.9 EUR
APOSBIM1088-100MG APOSBIM1088-1G APOSBIM1088-250MG
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-beta-D-galactosaminide hydrate
Fluorescent substrate for N-acetyl-b-D-galactosaminidase.
Formula: C₁₈H₂₁NO₈
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00067658
Núm. CAS: 36476-29-6