4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl N-Acetyl-beta-D-glucosaminide
BIM1089-1G BIM1089-100MG BIM1089-500MG
APOSBIM1089-1GEA 261 EUR
APOSBIM1089-1G APOSBIM1089-100MG APOSBIM1089-500MG
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Fluorescent substrate for N-acetyl-b-D-galactosaminidase.
Formula: C₁₈H₂₁NO₈
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065481
Núm. CAS: 37067-30-4