4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIM1091-100MG BIM1091-500MG
APOSBIM1091-100MGEA 58 EUR
APOSBIM1091-100MG APOSBIM1091-500MG
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Formula: C₂₂H₂₈O₁₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063279
Núm. CAS: 72626-61-0
EINECS: 276-744-7