4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside, 4-Methyl-7-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one
BIM1095-1G BIM1095-5G
APOSBIM1095-1GEA 31.9 EUR
APOSBIM1095-1G APOSBIM1095-5G
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Fluorescent substrate for b-D-galactosidase.
Formula: C₁₆H₁₈O₈
Pto. de fusión: 260 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036773
Núm. CAS: 6160-78-7
EINECS: 228-185-5