4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIM1103-1G BIM1103-250MG
APOSBIM1103-1GEA 174 EUR
APOSBIM1103-1G APOSBIM1103-250MG
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
4-Methylumbelliferyl-beta-D-xylopyranoside
Formula: C₁₅H₁₆O₇
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037607
Núm. CAS: 6734-33-4
EINECS: 229-784-4