Ponatinib free base 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(2-Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzamide, 3-(Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide, AP24534
BIM1122-100MG
APOSBIM1122-100MGEA 109 EUR
APOSBIM1122-100MG
Ponatinib free base 99+%
Ponatinib
Formula: C₂₉H₂₇F₃N₆O
MW: 532,56 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD17215203
Núm. CAS: 943319-70-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III