4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIM1204-1G BIM1204-250MG BIM1204-500MG
APOSBIM1204-1GEA 219 EUR
APOSBIM1204-1G APOSBIM1204-250MG APOSBIM1204-500MG
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
Substrate for N-Acetyl-b-D-glucosaminidase
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₈
Pto. de fusión: 207 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00067360
Núm. CAS: 14948-96-0
EINECS: 239-024-3