4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIM1205-1G BIM1205-250MG
APOSBIM1205-1GEA 429 EUR
APOSBIM1205-1G APOSBIM1205-250MG
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₇
MW: 285,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063697
Núm. CAS: 10231-84-2