4-Nitrophenyl-ɑ-D-mannopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Nitrophenyl α-D-Mannopyranoside, 4-Nitrophenyl a-D-mannopyranoside
BIM1208-1G BIM1208-500MG
APOSBIM1208-1GEA 59.6 EUR
APOSBIM1208-1G APOSBIM1208-500MG
4-Nitrophenyl-ɑ-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-D-mannopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Pto. de fusión: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066002
Núm. CAS: 10357-27-4
EINECS: 233-776-6