Zeaxanthin
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1R,1'R)-4,4'-((1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaene-1,18-diyl)bis(3,5,5-trimethylcyclohex-3-enol)
BIM1908-10MG BIM1908-25MG BIM1908-50MG
APOSBIM1908-10MGEA 145 EUR
APOSBIM1908-10MG APOSBIM1908-25MG APOSBIM1908-50MG
Zeaxanthin
Zeaxanthin
Formula: C₄₀H₅₆O₂
MW: 568,89 g/mol
Pto. de fusión: 205…206 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08435940
Núm. CAS: 144-68-3