4-Methylumbelliferyl phosphate free acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Phosphoric Acid 4-Methylumbelliferyl Ester, 4-Methylumbelliferyl phosphoric acid, 4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl dihydrogen phosphate
BIM2047-1G BIM2047-5G
APOSBIM2047-1GEA 58 EUR
APOSBIM2047-1G APOSBIM2047-5G
4-Methylumbelliferyl phosphate free acid 98%
4-Methylumbelliferyl phosphate
Formula: C₁₀H₉O₆P
MW: 256,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00016969
Núm. CAS: 3368-04-5