D-Mannosamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Mannosamine HCl, (2S,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride, Mannosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride, D-Mannosamine HCl
BIM4501-1G BIM4501-500MG
APOSBIM4501-1GEA 36.4 EUR
APOSBIM4501-1G APOSBIM4501-500MG
D-Mannosamine hydrochloride
D-Mannosamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO₅
MW: 215,632 g/mol
Pto. de fusión: 168 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064557
Núm. CAS: 5505-63-5
EINECS: 226-847-8