β-D-Glucopiranósido de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl β-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BIM8001-10G BIM8001-5G
APOSBIM8001-10GEA 139 EUR
APOSBIM8001-10G APOSBIM8001-5G
β-D-Glucopiranósido de metilo
β-D-Glucopiranósido de metilo
Formula: C₇H₁₄O₆
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006602
Núm. CAS: 709-50-2
EINECS: 211-909-9