(3-indoxil) β-D-glucopiranósido
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Indoxyl-D-glucoside, 3-Indole-D-glucoside, 3-Indolyl-D-glucoside, Indoxyl-B-D Glucoside, Indican (Plant Indican)
BIMB0907-1G
BIMB0907-250MG
BIMB0907-500MG
APOSBIMB0907-1GEA
154
EUR
APOSBIMB0907-1G
APOSBIMB0907-250MG
APOSBIMB0907-500MG
(3-indoxil) β-D-glucopiranósido
(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranoside
Formula:
C₁₄H₁₇NO₆ Pto. de fusión: 57…58 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00047169 Núm. CAS: 487-60-5 |