X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido) ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIMB1001-1G BIMB1001-5G BIMB1001-10G
APOSBIMB1001-1GEA 21.9 EUR
APOSBIMB1001-1G APOSBIMB1001-5G APOSBIMB1001-10G
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido) ≥98%
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido)
X-Gal, a chromogenic substrate of beta-Galactosidase. Used in conjunction with IPTG for detection of beta-Galactosidase activity in bacterial colonies in a colorimetric assay.
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408,63 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005666
Núm. CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8