5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoside 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-Glucopyranoside, (2S,3R,4S,5S,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, X-Glc, 5-Bromo-4-chloro-3-(beta-D-glucopyranosyloxy)indole
BIMB1002-1G
BIMB1002-500MG
BIMB1002-5G
APOSBIMB1002-1GEA
78.3
EUR
APOSBIMB1002-1G
APOSBIMB1002-500MG
APOSBIMB1002-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoside 98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucoside
Histochemical substrate for B-Glucosidase.
Formula:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ MW: 408,629 g/mol Pto. de fusión: 249…251 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00063690 Núm. CAS: 15548-60-4 EINECS: 239-603-0 |