5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina, sal (BCIP (p-toluidina sal), X-fosfato) ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: BCIP, P-toluidine 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
BIMB1004-250MG BIMB1004-1G BIMB1004-5G
APOSBIMB1004-250MGEA 40.6 EUR
APOSBIMB1004-250MG APOSBIMB1004-1G APOSBIMB1004-5G
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina, sal (BCIP (p-toluidina sal), X-fosfato) ≥99%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Substrate for Alkaline phosphatase.
  • Soluble in DMF
Formula: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
MW: 433.6214 g/mol
Pto. Ebullición: >250 °C
Pto. de fusión: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00040636
Núm. CAS: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1