Cesio cloruro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cesium Chloride
BIMB1006-100G BIMB1006-1KG
APOSBIMB1006-100GEA 174 EUR
APOSBIMB1006-100G APOSBIMB1006-1KG
Cesio cloruro 99,9%
Cesio cloruro
Formula: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1303 °C
Pto. de fusión: 645 °C
Densidad: 3.99 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 13,02021