IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥99% dioxane-free
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BIMB1008-25G
BIMB1008-5G
BIMB1008-10G
APOSBIMB1008-25GEA
87
EUR
APOSBIMB1008-25G
APOSBIMB1008-5G
APOSBIMB1008-10G
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥99% dioxane-free
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
IPTG is used in conjunction with X-Gal for detection of lac+ colonies or cells in a colorimetric assay to detect recombinants (white) from non-recombinants (blue) in cloning strategies.
Formula:
C₉H₁₈O₅S Pto. de fusión: 105 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063273 Núm. CAS: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |