Guanidinio tiocianato ≥99.0%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Guanidinio sulfocianuro, Guanidinio rodanuro, Guanidinio tiocianato
BIMB1010-1KG BIMB1010-500G BIMB1010-5KG
APOSBIMB1010-1KGEA 102 EUR
APOSBIMB1010-1KG APOSBIMB1010-500G APOSBIMB1010-5KG
Guanidinio tiocianato ≥99.0%
Tiocianato de guanidinio
Protein denaturant.
  • Toxic-LD50 of <500mg/Kg
Formula: CH₅N₃·CHNS
Pto. de fusión: 117…122 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013027
Núm. CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 1759
ADR: 8,III