Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥99%, Grado biología molecular
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol, DTT
BIMB1015-25G BIMB1015-50G BIMB1015-100G
APOSBIMB1015-25GEA 85.7 EUR
APOSBIMB1015-25G APOSBIMB1015-50G APOSBIMB1015-100G
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥99%, Grado biología molecular
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
  • Protein
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: 125…130 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7