Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-ω-Nitro-L-Arginine Methyl Ester Hydrochloride, L-NAME Hydrochloride, L-NAME HCl, H-Arg(NO2)-OMe.HCl, (S)-Methyl 2-amino-5-(3-nitroguanidino)pentanoate hydrochloride
BIMB1017-5G BIMB1017-25G
APOSBIMB1017-5GEA 82.8 EUR
APOSBIMB1017-5G APOSBIMB1017-25G
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
Nomega-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
Formula: C₇H₁₅N₅O₄
MW: 269.69 g/mol
Pto. de fusión: 159…161 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00039052
Núm. CAS: 51298-62-5