Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dicloruro de 5,5'-difenil-3,3'-bis(4-nitrofenil)-2,2'-(3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-ilen)ditetrazolio
BIMB1019-1G BIMB1019-250MG BIMB1019-5G
APOSBIMB1019-1GEA 52.2 EUR
APOSBIMB1019-1G APOSBIMB1019-250MG APOSBIMB1019-5G
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
NBT is used in conjunction with BCIP (BIMB1004) for colourimetric detection of alkaline phophatase activity in blotting, immuno-histochemical and cytochemistry techniques.
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Pto. de fusión: 189 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012159
Núm. CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4