Biotin-C5-Amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Biotinamido)pentylamine, N-(5-Aminopentyl)biotinamide, N-(5-Aminopentyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
BIMB102-100MG BIMB102-25MG BIMB102-50MG
APOSBIMB102-100MGEA 0 EUR
APOSBIMB102-100MG APOSBIMB102-25MG APOSBIMB102-50MG
Biotin-C5-Amine
Biotin-C5-Amine
Formula: C₁₅H₂₈N₄O₂S
Pto. de fusión: 132…135 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216002
Núm. CAS: 115416-38-1