X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida), sal ciclohexilamonio) ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIMB1021-1G BIMB1021-250MG BIMB1021-500MG
APOSBIMB1021-1GEA 114 EUR
APOSBIMB1021-1G APOSBIMB1021-250MG APOSBIMB1021-500MG
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida), sal ciclohexilamonio) ≥98%
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida), sal ciclohexilamonio)
X-GlcA is a substrate for b-Glucuronidase (GUS) encoded by the gusA gene. The substrate is used as a qualitative marker of specific GUS expression.
Formula: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058543
Núm. CAS: 114162-64-0