6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIMB1026-100MG BIMB1026-1G BIMB1026-5G
APOSBIMB1026-100MGEA 37.7 EUR
APOSBIMB1026-100MG APOSBIMB1026-1G APOSBIMB1026-5G
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
6-Chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Salmon-Gal is an alternative chromogenic substrate for b-D-Galactisidase. Salmon-Gal is used in conjunctionwith IPTG for detection of b-Galactosidase activityin bacterial colonies.
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₆
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00467206
Núm. CAS: 138182-21-5