5-Bromo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIMB1030-100MG BIMB1030-1G BIMB1030-5G
APOSBIMB1030-100MGEA 21.9 EUR
APOSBIMB1030-100MG APOSBIMB1030-1G APOSBIMB1030-5G
5-Bromo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
5-Bromo-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Chromogenic substrate for b-Galactosidase. Reported to produce a deeper blue water insoluble colouration than X-Gal.
Formula: C₁₄H₁₆BrNO₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063691
Núm. CAS: 97753-82-7