N-Octil β-D-glucopiranósido ≥99%, grado ultrapuro
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Octil β-D-glucopiranósido
BIMB1075-10G
BIMB1075-1G
BIMB1075-5G
APOSBIMB1075-10GEA
0
EUR
APOSBIMB1075-10G
APOSBIMB1075-1G
APOSBIMB1075-5G
N-Octil β-D-glucopiranósido ≥99%, grado ultrapuro
N-Octil β-D-glucopiranósido
Non-ionic detergent used for membrane protein solubisation. An advantage of OG is its low molecular weight which allows easy removal by dialysis.
Formula:
C₁₄H₂₈O₆ MW: 292.37 g/mol Pto. de fusión: 103…104 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063288 Núm. CAS: 29836-26-8 EINECS: 249-887-8 |