3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS) ≥99.0%, grado ultrapuro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: CHAPS
BIMB1085-10G BIMB1085-25G BIMB1085-50G
APOSBIMB1085-10GEA 50.9 EUR
APOSBIMB1085-10G APOSBIMB1085-25G APOSBIMB1085-50G
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS) ≥99.0%, grado ultrapuro
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS)
A nondenaturing zwitterionic detergent for membrane chemistry.
  • Purity (HPLC) >99.0%
  • Purity (TLC) >99.0%
  • Abs. (10% water) @ 260nm <0.1
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Pto. de fusión: 156…158 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081083
Núm. CAS: 75621-03-3