3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIMB1284-250MG BIMB1284-500MG BIMB1284-1G
APOSBIMB1284-250MGEA 69.6 EUR
APOSBIMB1284-250MG APOSBIMB1284-500MG APOSBIMB1284-1G
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Formula: C₁₄H₁₇NO₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00083389
Núm. CAS: 126787-65-3