5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: X-a-Gal, 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-a-D Galactopyranoside, X-alpha-Gal
BIMB1301-100MG BIMB1301-1G BIMB1301-250MG
APOSBIMB1301-100MGEA 65.4 EUR
APOSBIMB1301-100MG APOSBIMB1301-1G APOSBIMB1301-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactoside ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-D-galactoside
X-a-Gal is a chromogenic substrate which can beused to demonstrate a-Galactosidase activity.
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408,63 g/mol
Pto. de fusión: 170…173 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063780
Núm. CAS: 107021-38-5