5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIMB1302-1G BIMB1302-250MG BIMB1302-500MG
APOSBIMB1302-1GEA 232 EUR
APOSBIMB1302-1G APOSBIMB1302-250MG APOSBIMB1302-500MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt ≥98%
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
Alternative to 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide(X-GlcA) for detection of b-Glucuronidase gene.
Formula: C₁₄H₁₃BrClNO₇
Pto. de fusión: 216…217 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00153929
Núm. CAS: 144110-43-0