Guanidinio cloruro 99,5%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIMB2002-1KG BIMB2002-500G BIMB2002-5KG
APOSBIMB2002-1KGEA 33.5 EUR
APOSBIMB2002-1KG APOSBIMB2002-500G APOSBIMB2002-5KG
Guanidinio cloruro 99,5%
Guanidinio cloruro
Protein denaturant.
  • Toxic-LD50 of <500mg/Kg
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Pto. de fusión: 178…188 °C
Densidad: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013026
Núm. CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3