AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato) ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
BIMB2003-1G BIMB2003-500MG BIMB2003-5G
APOSBIMB2003-1GEA 132 EUR
APOSBIMB2003-1G APOSBIMB2003-500MG APOSBIMB2003-5G
AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato) ≥98%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
An irreversible serine protease inhibitor with highwater solubility.
  • Molecular biology grade
Formula: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239.69 g/mol
Pto. de fusión: 182…184 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00132962
Núm. CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II