Genisteina ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4',5,7-Trihidroxiisoflavona, 5,7-Dihidroxi-3-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona
BIMB2006-1G BIMB2006-500MG
APOSBIMB2006-1GEA 217 EUR
APOSBIMB2006-1G APOSBIMB2006-500MG
Genisteina ≥98%
Genisteina
Inhibitor of tyrosine protein kinase.
Formula: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270,24 g/mol
Pto. de fusión: 297…298 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00016952
Núm. CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9