Guanidinio cloruro, grado ultrapuro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
BIMB3002-1KG BIMB3002-500G
APOSBIMB3002-1KGEA 174 EUR
APOSBIMB3002-1KG APOSBIMB3002-500G
Guanidinio cloruro, grado ultrapuro
Guanidinio cloruro
  • Protein
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013026
Núm. CAS: 50-01-1