IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥99% animal-, dioxane-free
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: IPTG
BIMB8001-25G BIMB8001-5G
APOSBIMB8001-25GEA 109 EUR
APOSBIMB8001-25G APOSBIMB8001-5G
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥99% animal-, dioxane-free
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
Material is synthesised from animal-free material.
Formula: C₉H₁₈O₅S
Pto. de fusión: 109…115 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063273
Núm. CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0