Bisindolylmaleimide I
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: GF 109203X
BIMI0417-1MG BIMI0417-25MG BIMI0417-5MG
APOSBIMI0417-1MGEA 21.9 EUR
APOSBIMI0417-1MG APOSBIMI0417-25MG APOSBIMI0417-5MG
Bisindolylmaleimide I
Bisindolylmaleimide I
Inhibitor of protein kinase C.
Formula: C₂₅H₂₄N₄O₂
MW: 412,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00236428
Núm. CAS: 133052-90-1