Leupeptin trifluoroacetate salt ≥90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIMI1322-10MG BIMI1322-5MG
APOSBIMI1322-10MGEA 87 EUR
APOSBIMI1322-10MG APOSBIMI1322-5MG
Leupeptin trifluoroacetate salt ≥90%
Leupeptin trifluoroacetate salt
Inhibitor of serine and cysteine proteases.
Formula: C₂₀H₃₈N₆O₄·xC₂HF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00133458
Núm. CAS: 147385-61-3