Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bestatin hydrochloride, (S)-2-((2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido)-4-methylpentanoic acid hydrochloride, Bestatin HCl
BIMI2137-10MG BIMI2137-25MG BIMI2137-5MG
APOSBIMI2137-10MGEA 109 EUR
APOSBIMI2137-10MG APOSBIMI2137-25MG APOSBIMI2137-5MG
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Metallo-protease inhibitor selective for aminopeptidase.
Formula: C₁₆H₂₅ClN₂O₄
MW: 308,4 · 36,5 g/mol
Pto. de fusión: 216…218 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00058004
Núm. CAS: 65391-42-6