2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2′-Deoxy-2′-fluoroadenosine, (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 2'-Deoxy-2'-fluoroadenosine
BIMN2001-1G
BIMN2001-500MG
BIMN2001-5G
APOSBIMN2001-1GEA
178
EUR
APOSBIMN2001-1G
APOSBIMN2001-500MG
APOSBIMN2001-5G
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Formula:
C₁₀H₁₂FN₅O₃ MW: 269.236 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09750859 Núm. CAS: 64183-27-3 |