3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
Proveedor: Apollo Scientific
BIMN2003-100MG BIMN2003-1G BIMN2003-250MG
APOSBIMN2003-100MGEA 58 EUR
APOSBIMN2003-100MG APOSBIMN2003-1G APOSBIMN2003-250MG
3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
Formula: C₁₀H₁₄N₆O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09750824
Núm. CAS: 66323-49-7