2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Proveedor: Apollo Scientific
BIMN2004-250MG BIMN2004-500MG
APOSBIMN2004-250MGEA 406 EUR
APOSBIMN2004-250MG APOSBIMN2004-500MG
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Formula: C₁₀H₁₄N₆O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06657636
Núm. CAS: 10414-81-0