2'-Amino-2'-deoxyinosine
Proveedor: Apollo Scientific
BIMN2007-100MG BIMN2007-250MG BIMN2007-500MG
APOSBIMN2007-100MGEA 306 EUR
APOSBIMN2007-100MG APOSBIMN2007-250MG APOSBIMN2007-500MG
2'-Amino-2'-deoxyinosine
2'-Amino-2'-deoxyinosine
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09750831
Núm. CAS: 75763-51-8