2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIMN2011-100MG BIMN2011-1G BIMN2011-250MG
APOSBIMN2011-100MGEA 102 EUR
APOSBIMN2011-100MG APOSBIMN2011-1G APOSBIMN2011-250MG
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Formula: C₁₀H₁₁FN₄O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09750860
Núm. CAS: 80049-87-2