Nonactin (de Streptomyces griseus)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Polynactin, Werramycin A
BIN0110-10MG BIN0110-25MG
APOSBIN0110-10MGEA 102 EUR
APOSBIN0110-10MG APOSBIN0110-25MG
Nonactin (de Streptomyces griseus)
Nonactin
Formula: C₄₀H₆₄O₁₂
MW: 736.9 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 6833-84-7
EINECS: 229-911-3